Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
Sinônimo(s):
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0003160100
disponibilidade
available only in EU
base L × P
200 mm × 316 mm
haste C × diâmetro
800 mm × 16 mm
peso
5 kgMax load
cor
none
adequação
suitable for (dispersers and mixers)
Descrição geral
- For dispensers and mixers
- Diameter of support rod: 16 mm
- Max. load: 5 kg
- Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
- Height: 800 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG