Documentos Principais
Z549768
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 4 mm × 200 mm
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 383,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 383,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
diâmetro × A
4 mm × 200 mm
Descrição geral
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10