Documentos Principais
Z610216
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 0.5 mL , 0.005 mL accuracy
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 469,00
R$ 469,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 469,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 469,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 1340129
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
300 mm
capacidade
0.5 mL , 0.005 mL accuracy
cor
amber graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)