Documentos Principais
Z611999
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 0.5 m
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Materiais
metal (triple insulated with connector M16x1)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930209
Parâmetros
−100-350 °C temperature
Comprimento
0.5 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)