Documentos Principais
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 689,00
R$ 689,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 689,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 689,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.58 mm × 3.18 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.8 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. 최고 사용가능온도는 어떻게 되는지? 130도에서 견디는지?
    1 answer
    1. This PTFE tubing has a temperature resistance from -200°C to +260°C.