Documentos
Z116645
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas-condensing bottle
with Luer lock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
cap (Luer lock)
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
150 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With stopcock, graduated, holds 150 mL of liquefied gas.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC