Documentos Principais
Z566535
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 4 mm, L 250 mm
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 570,00
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 570,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Materiais
quartz tube
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 707-SQ-250M
Comprimento
250 mm
D.E.
4 mm
diâmetro do tubo
4 mm
espessura da parede
0.5 mm
Descrição geral
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the wall thickness?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product has a wall thickness of 0.5mm.
      Helpful?
  2. What is the quantity? 5 tubes for 70 or 1 tube for 70
    1 answer
    1. This product is supplied as a package of 5 tubes. The price for 5 tubes is posted on the product page and varies according to region and local currency.