Documentos Principais
Z567353
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 488,00
R$ 488,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 488,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 488,00
Check Cart for Availability
Materiais
quartz tube
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 706-PQ-9.50
Comprimento
241 mm
D.E.
3.8 mm
curvatura
102 μm
diâmetro do tubo
3.8 mm
espessura da parede × concentricidade × arqueamento
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
Descrição geral
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)