Documentos Principais
Z560367
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.629,00
R$ 2.629,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.629,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
R$ 2.629,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded24/40
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
25 mm × 584 mm
volume da coluna
200 mL
volume do reservatório
250 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)