Documentos Principais
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 736,00
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 736,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 736,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H18354-0000
Total C
8 1/2 in.
Descrição geral
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)