Documentos Principais
Z556238
Sigma-Aldrich
Extractor body for Aldrich® Soxhlet extractor
capacity 85 mL, top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS45/50
capacidade
85 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)