Documentos Principais
SYNC244500
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm
Sinônimo(s):
Synthware C244500, Soxhlet extraction condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 455,00
R$ 455,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 455,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 455,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Junta
joint: ST/NS45/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C244500
camisa C
260 mm
Descrição geral
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)