Documentos Principais
SYNF304500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F304500, glass round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F304500
capacidade
500 mL
500 mL
Descrição geral
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)