Documentos Principais
Z553093
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint and SafetyBarb® hose connector
capacity 60 mL, porosity 10-20 μm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 734,00
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 734,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS24/40
capacidade
60 mL
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)