SYNF752450C
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F752450C, fritted glass funnel
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F752450C
placa D.E.
50 mm
tamanho de poro
40-60 μm
Descrição geral
O.D. of disc is 24 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.