Z527130
Real Crystal® IR sample cards
NaCl, aperture diam. 19 mm
Sinônimo(s):
Infrared Spectroscopy Sample Cards
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
NaCl
embalagem
pkg of 25 ea
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro da abertura.
19 mm
Descrição geral
These cards provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis. Substrates are impervious to atmospheric moisture. Optional square crystal cover slips may be used with 19 mm aperture cards to sandwich sample between window in sample card and cover slip for mulls and liquid samples.
- NaCl, KBr, or KCl windows
- Three apertures: 9.5, 15, and 19 mm
- Transmission: 80+% for 15 and 19 mm, 70+% for 9.5 mm apertures
- Optional crystal cover slips (for 19 mm aperture only) facilitate running mulls and liquids
- Card size: 2 × 4 in., fit universal slide mount of any spectrometer
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)