Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
1129820
Selecione um tamanho
R$ 2.864,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.864,00
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
joint threadedGL 45
Características
with cap
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 1129820
Parâmetros
1.5 bar max. pressure
capacidade
1,000 mL
diâmetro × A
101 mm × 225 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
Características e benefícios
- Accepts two different rigid or semi-rigid tubing diameters (1.6 or 3.2 mm)
- Unused ports can be sealed with silicone blanking seals
- Optional sterile pressure equalisation sets (0.2 µm syringe disc filter)
- Complete system comprising: DURAN® pressure plus+ laboratory bottle with 4-port GL 45 screw cap (PP), four screw connections (black, M8 thread), and 12x silicone seals (4x 1.6 mm, 4x 3.2 mm and 4x blanks)
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)