Documentos Principais
Z530727
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 3, L 225 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.182,00
R$ 3.182,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.182,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 3.182,00
Check Cart for Availability
Características
positions 3
Comprimento
225 mm
Descrição geral
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)