Documentos Principais
Z741754
Manifold
2-Place
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 491,00
R$ 491,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 491,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
R$ 491,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
polysulfone
Características
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
fabricante/nome comercial
IBI ACCFL0005
Descrição geral
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)