Documentos Principais
SYNM190044
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: right, stopcock size 4 mm
Sinônimo(s):
Synthware M190044, vacuum manifold, vacuum unit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.388,00
R$ 1.388,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.388,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 1.388,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Características
number of ports 4
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M190044
tamanho da torneira
4 mm
Descrição geral
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at right side. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is 75mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)