Documentos Principais
Z516517
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.636,00
R$ 9.636,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.636,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 9.636,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
D.E.
25 mm
condensador C
150 mm
profundidade de imersão
50 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)