Documentos Principais
Z363561
Sigma-Aldrich
Indicator dots, “Radiation”
pkg of 1000 dots per roll
Selecione um tamanho
1 ROLL
R$ 552,00
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ROLL
R$ 552,00
About This Item
Código UNSPSC:
26142300
NACRES:
NB.35
R$ 552,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Bel-Art
embalagem
pkg of 1000 dots per roll
Descrição geral
Adhesive dots, 1/4 in. diameter, with the universal "radiation" pictogram in red on yellow background. Color coding complies with OSHA regulations. Use on microcentrifuge tubes, gel sandwiches, anywhere a radiation warning is needed. There are 1,000 dots per roll.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)