Documentos Principais
Z220108
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distillation head with Vigreux indents
One-piece assembly
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.361,00
R$ 8.361,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.361,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 8.361,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Descrição geral
Has a vacuum-jacketed head with attached condenser, Vigreux indents and thermowell for 50 mm immersion thermometer. Joints on the one-piece are 14/20 inner joints and 10/18 outer joints. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)