Documentos
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Sinônimo(s):
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
embalagem
case of 6 ea
Comprimento
9 in.
tamanho da extremidade da colher
1 1/4 in. × 9/16 in.
Descrição geral
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
propriedades físicas
The grade of the stainless steel used is 320.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9