Documentos Principais
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.673,00
R$ 7.673,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.673,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
R$ 7.673,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Lightnin 829453
diâmetro da haste × C
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
peso
14 lb
Descrição geral
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Informações legais
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)