Documentos Principais
Z509477
Support stand with rod
base size 6 in. × 11 in., Standard
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 561,00
R$ 561,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 561,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
R$ 561,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
tamanho da base
6 in. × 11 in.
diâmetro da haste × C
1/2 in. × 36 in.
Descrição geral
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)