Documentos Principais
Z418242
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 1,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.817,00
R$ 1.817,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.817,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 1.817,00
Check Cart for Availability
tamanho da tampa
45 mm
capacidade
1,000 mL
tamanho da válvula
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)