Documentos Principais
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.469,00
R$ 6.469,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.469,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 6.469,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass stopcock
capacidade
22 L
furo da torneira
10 mm
abertura do topo
85 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)