Documentos Principais
Z415987
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
With fritted disc, capacity 600 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.650,00
R$ 3.650,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.650,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
R$ 3.650,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for chromatography
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho do furo
2 mm
capacidade
600 mL
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informações legais
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)