Documentos Principais
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
CX7/02/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit CX 7/02/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
Comprimento
250 mm
área da superfície
130 cm2
Descrição geral
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)