Documentos Principais
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.729,00
R$ 5.729,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.729,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 5.729,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
D.E.
42 mm
Total A
320 mm
área da superfície
405 cm2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)