Documentos Principais
Z530956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 100 mm, joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 406,00
R$ 406,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 406,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 406,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
Total A
100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)