Z303925
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 19/26, parallel socket joint: 14/32, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
Sinônimo(s):
MAF2/41
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
rótulo
C
Junta
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS19/26
parallel socket joint: 14/32
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit MAF 2/41
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)