Documentos Principais
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 531,00
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper0
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 12 ea
faixa de medição de volume
10-25 mL, accuracy: 5 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)