Documentos Principais
Z273600
Apiezon® grease
T
Sinônimo(s):
Apiezon Grease, High-Performance Grease
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.101,00
R$ 2.101,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.101,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
R$ 2.101,00
Check Cart for Availability
pressão de vapor
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
descrição
usage: high temp
fabricante/nome comercial
Apiezon
Parâmetros
+10-+120 °C temperature
peso
25 g
Descrição geral
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Informações legais
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
419.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
215 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Silicone grease
Supelco
1.07746
Silicone grease
Paraffin oil puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
Sigma-Aldrich
18512
Paraffin oil