Documentos Principais
Z301027
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
DA45
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom34/35
fabricante/nome comercial
Quickfit DA 45
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)