Documentos Principais
Z413852
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
glass adapter, glass adapters
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 226,00
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)