Documentos Principais
Z123072
Krytox® 240AC lubricant
pkg of 2 oz
Sinônimo(s):
Krytox Lubricant
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.312,00
R$ 2.312,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.312,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
R$ 2.312,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 2 oz
fabricante/nome comercial
Du Pont
Descrição geral
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease[1] and is a multi-purpose lubricant.
Aplicação
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints[1] and process valves.[2]
Informações legais
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)