Documentos Principais
Z284688
Supelco
Spectroline® battery-operated UV lamp
Replacement 4 W longwave bulb
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Descrição geral
  • 4 W longwave bulb
  • Requires 4 AA batteries (not included)
Nota de rodapé
CE Approved
Informações legais
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)