Documentos Principais
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Sinônimo(s):
pipette cleaning basket, pipette holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.688,00
R$ 2.688,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.688,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
R$ 2.688,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene
tamanho
D
Características
Holds 400 mm pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene DS5241-0040
disponibilidade
not available in EU
cesta D.E.
133 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)