Documentos Principais
Z275743
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette jars
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Sinônimo(s):
pipet jar, pipette storage
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.890,00
R$ 2.890,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.890,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
R$ 2.890,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene
tamanho
D
Características
Holds 400 mm pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5242-0040
Descrição geral
Resilient HDPE container for soaking pipettes. Also make excellent general-purpose containers. All sizes have a flanged base for added stability and a dust cover.
CAUTION: Concentrated sulfuric acid will cause pipette jar to fail. Keep the acid concentration at 60% or less.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)