Documentos Principais
Z189936
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support stand
Holds 28 x pipettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 349,00
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 349,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 28 x pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18955-0000
P × A
7 in. × 7 in.
Descrição geral
  • Scienceware® pipette support stand is made of polypropylene.
  • Ideal for safe and convenient storage of up to 28 pipettes.
  • Features a two-section top plate to hold 10 x 14 mm and 18 x 10 mm pipettes.
  • The 4mm holes in the lower plate protect the tip of the pipettes when orderly placed in the stand.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5