Documentos Principais
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 757,00
R$ 757,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 757,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 757,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18957-0000
Descrição geral
PP and PVC rack holds up to 94 pipettes and swivels for easy access. Base has raised lip to retain draining liquid. Unit stands 48 cm high when assembled, and the rotating disk diameter is 18 cm.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5