Documentos Principais
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.930,00
R$ 6.930,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.930,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 6.930,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H17121-0000
Descrição geral
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)