Documentos
BR29215
BRAND® soaking jar
for pipette length 600 mm
Sinônimo(s):
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 29215
D.I. × A
150 mm × 660 mm
capacidade
12.5 L
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG