Documentos Principais
Z274259
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/4 in.
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 1.072,00
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 1.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Características
for tubing i.d. 1/4 in.
Descrição geral
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 90 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, elbows, plugs, and locking sleeves.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)