Documentos Principais
Z178470
Tubing connectors
L 90 mm, Straight
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 465,00
R$ 465,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 465,00
Check Cart for Availability
Características
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19655-0000
Comprimento
90 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)