Documentos Principais
Z273260
Sigma-Aldrich
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Sinônimo(s):
cleabing concentrate
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
non-ionic
embalagem
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17094-0030
técnica(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Descrição geral
Neutral pH wetting agent and detergent for laboratory glassware and optics. Diluted to 1% solution. Removes surface film and grease, permitting complete drainage of glassware. Biodegradable, phosphate-free, and nonionic.
Informações legais
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
534.2 - 555.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
279 - 291 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chantelle Venter et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-07)
Progressive respiratory failure is seen as a major cause of death in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-induced infection. Relatively little is known about the associated morphologic and molecular changes in the circulation of these patients. In particular, platelet