Z255920
Nalgene® 180 vacuum tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 5/8 in., wall size 3/16 in.
Sinônimo(s):
plastic vacuum tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 feet
fabricante/nome comercial
Nalgene 8000-0065
Parâmetros
32 psi max. pressure (52 °C)
63 psi max. pressure (25 °C)
D.I. × D.E.
1/4 in. × 5/8 in.
tamanho da parede
3/16 in.
Descrição geral
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)