Documentos Principais
DWKBWP0500P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
BWP0500P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0500P
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)